Learn More
Fluphenazine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16418026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418026 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0081
MedChemExpress Fluphenazine dihydrochloride is a phenothiazine-class D1DR and D2DR inhibitor; used to deliver Fluphenazine to biological systems in studies probing the effects and metabolic fates of this commonly used dopamine antagonist.
Fluphenazine dihydrochloride is a phenothiazine-class D1DR and D2DR inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluphenazine dihydrochloride
Forma física Powder
CAS 146-56-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28Cl2F3N3OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (195.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (74.45 mM)
SMILES OCCN1CCN(CCCN2C3=C(C=CC=C3)SC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C24)CC1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 510.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.44
Porcentaje de pureza 98.13%