Learn More
Diclorhidrato de flufenazina, LoGiCal
Código de producto. 30457604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457604 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457604 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0114.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluphenazine dihydrochloride
CAS 146-56-5
Nombres de analitos o componentes Fluphenazine dihydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H26 F3 N3 O S . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fluphenazine Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol hydrochloride (1:2), 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-trifluoromethyl-10-phenothiazinylpropyl]piperazine dihydrochloride, 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazinyl]propyl]-2-trifluoromethylphenothiazine dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Anatensol, Dapotum, Fludecan, Flufenazin, Fluorophenazine dihydrochloride, Fluphenazine chloride, Fluphenazine dihydrochloride, Fluphenazine hydrochloride, Liogen, Lyogen, Lyorodin, Mirenil, Moditen, OMCA, Permitil, Permitil hydrochloride, Prolinate, Prolixin, Siqualone, Squibb 4918, Tensofin, Trancin, Valamina
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26F3N3OS.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]piperazin-1-il]etanol;diclorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 510.44
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 509,1282 g/mol