Learn More
Diclorhidrato de flufenazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Product Code. 30461904
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30461904 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30461904 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCAMP0114.0001
This item is not returnable. View return policy
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Diclorhidrato de flufenazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Fluphenazine dihydrochloride
CAS 146-56-5
Nombres de analitos o componentes Fluphenazine dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H26 F3 N3 O S . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Fluphenazine Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10 H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol hydrochloride (1:2), 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10 H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-trifluoromethyl-10-phenothiazinylpropyl]piperazine dihydrochloride, 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazinyl]propyl]-2-trifluoromethylphenothiazine dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Anatensol, Dapotum, Fludecan, Flufenazin, Fluorophenazine dihydrochloride, Fluphenazine chloride, Fluphenazine dihydrochloride, Fluphenazine hydrochloride, Liogen, Lyogen, Lyorodin, Mirenil, Moditen, OMCA, Permitil, Permitil hydrochloride, Prolinate, Prolixin, Siqualone, Squibb 4918, Tensofin, Trancin, Valamina
Fórmula InChI InChI=1 S/C22H26F3N3OS0.2 ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29 H,3,8-15H2;2*1 H
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]piperazin-1-il]etanol;diclorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 510.44
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.1282 g/mol