Learn More
Flufenazina Di N'-Óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluphenazine Di N'-Oxide |
| CAS | 76005-60-2 |
| Fórmula molecular | C22 H26 F3 N3 O3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Fluphenazine N,N'-Dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)26(18-4-1-2-5-20(18)32-21)8-3-9-27(30)10-12-28(31,13-11-27)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2 |
| SMILES | OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[1,4-dióxido-4-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]piperazina-1,4-dióxido-1-il]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 469.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.165 |