Learn More
Decanoato de Flufenazina (~90%), TRC
Código de producto. 30395630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395630 500 mg
30394977 50 mg
30393687 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF598300500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5002-47-1
Fórmula molecular C32 H44 F3 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 591.77
Sinónimo Fluphenazine decanoate, 2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethyl decanoate
Nombre IUPAC 2-[4-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazina-10-il]propil]piperazina-1-il]decanoato de etil
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluphenazine decanoate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H44F3N3O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-31(39)40-24-23-37-21-19-36(20-22-37)17-11-18-38-27-12-9-10-13-29(27)41-30-16-15-26(25-28(30)38)32(33,34)35/h9-10,12-13,15-16,25H,2-8,11,14,17-24H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.3106