Learn More
Flufenazina Beta-D-Glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluphenazine beta-D-Glucuronide |
| CAS | 133310-09-5 |
| Fórmula molecular | C28 H34 F3 N3 O7 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H34F3N3O7S/c29-28(30,31)17-6-7-21-19(16-17)34(18-4-1-2-5-20(18)42-21)9-3-8-32-10-12-33(13-11-32)14-15-40-27-24(37)22(35)23(36)25(41-27)26(38)39/h1-2,4-7,16,22-25,27,35-37H,3,8-15H2,(H,38,39)/t22-,23-,24+,25-,27+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OCCN2CCN(CCCN3c4ccccc4Sc5ccc(cc35)C(F)(F)F)CC2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[2-[4-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]piperazin-1-il]etoxi]oxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 613.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 613.207 |