Learn More
Flufenazina.2HCl, Lipomed
Código de producto. 30459037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30459037 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30459037 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMFPH1233HC100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Flufenazina.2HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluphenazine dihydrochloride
CAS 146-56-5
Nombres de analitos o componentes Fluphenazine dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H26 F3 N3 O S . 2 Cl H
Sinónimo Fluphenazine Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10 H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol hydrochloride (1:2), 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10 H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-trifluoromethyl-10-phenothiazinylpropyl]piperazine dihydrochloride, 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazinyl]propyl]-2-trifluoromethylphenothiazine dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Anatensol, Dapotum, Fludecan, Flufenazin, Fluorophenazine dihydrochloride, Fluphenazine chloride, Fluphenazine dihydrochloride, Fluphenazine hydrochloride, Liogen, Lyogen, Lyorodin, Mirenil, Moditen, OMCA, Permitil, Permitil hydrochloride, Prolinate, Prolixin, Siqualone, Squibb 4918, Tensofin, Trancin, Valamina
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]piperazin-1-il]etanol;diclorhidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 510.44
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.1282 g/mol