Learn More
Flupentixol EP Impureza G, Mikromol™
Código de producto. 30458736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458736 4 x 25 mg -
30052376 25 mg 25 miligramos
17998274 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458736 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0182.0800254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flupentixol EP Impureza G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Trifluoromethylthioxanthone
CAS 1693-28-3
Nombres de analitos o componentes 2-Trifluoromethylthioxanthone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H7 F3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flupentixol Dihydrochloride Imp. G (EP), Flupentixol Imp. G (EP), 2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-Trifluoromethylthioxanthone, Flupentixol Decanoate Imp. B (BP), Flupentixol Dihydrochloride Impurity G, Flupentixol Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)tioxanthen-9-ona
Peso molecular (g/mol) 280.26
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280,017 g/mol