Learn More
Flupentixol EP Impureza G, Mikromol™
Descripción
Flupentixol EP Impureza G
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Trifluoromethylthioxanthone |
| CAS | 1693-28-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Trifluoromethylthioxanthone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H7 F3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flupentixol Dihydrochloride Imp. G (EP), Flupentixol Imp. G (EP), 2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-Trifluoromethylthioxanthone, Flupentixol Decanoate Imp. B (BP), Flupentixol Dihydrochloride Impurity G, Flupentixol Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(trifluorometil)tioxanthen-9-ona |
| Mostrar más |