Learn More
Diclorhidrato de flupentixol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16594284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594284 5 g 5 g
16504294 250 mg 250 miligramos
16584284 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16594284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464820050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2413-38-9
Peso molecular (g/mol) 507.44
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupentixol dihydrochloride
Fórmula molecular C23H25F3N2OS·2HCl
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethyl acetate, methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.44