Learn More
Diclorhidrato de flupentixol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16504294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16504294 250 mg 250 miligramos
16584284 1 g 1 g
16594284 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16504294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464822500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2413-38-9
Peso molecular (g/mol) 507.44
Clave InChI IOVDQEIIMOZNNA-MHKBYHAFSA-N
Nombre IUPAC dicloruro de dihidrógeno 2-(4-{3-[(9Z)-2-(trifluorometil)-9H-tioxanten-9-ilideno]propil}piperazin-1-il)etan-1-ol
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OCCN1CCN(CC\C=C2\C3=CC=CC=C3SC3=CC=C(C=C23)C(F)(F)F)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupentixol dihydrochloride
Fórmula molecular C23H27Cl2F3N2OS
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethyl acetate, methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.44
compliance-icons
Nombre del producto
  • Flupentixol dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Flupentixol dihydrochloride