Learn More
Diclorhidrato de flupentixol, LoGiCal
Código de producto. 30461336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461336 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461336 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0223.06
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupentixol dihydrochloride
CAS 2413-38-9
Nombres de analitos o componentes Flupentixol dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H25 F3 N2 O S . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flupentixol Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Emergil, FX 703, Flupentixol dihydrochloride, Flupentixol hydrochloride, Metamin, Siplarol
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-[2-(trifluorometil)tioxanten-9-ilideno]propil]piperazin-1-il]etanol;diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 507.44
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.1173 g/mol