Learn More
Tocris Bioscience™ Flupenthixol dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18732664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18732664 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18732664 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4057/50
Dopamine receptor antagonist
Antipsychotic drug. Exhibits antagonistic activity at dopamine D1-5 receptors. Used in schizophrenia treatment.
This compound is a mixture of E/Z isomers (ratio: 60:40).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flupenthixol dihydrochloride
CAS 2413-38-9
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C23H27Cl2F3N2OS
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.44
Pureza >99%
Peso molecular 507.437