Learn More
Flutoximesterona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11986881 5 g 5 g
10513481 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124590050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La fluoximesterona, n.° de CAS 76-43-7, es un esteroide sintético potente administrado por vía oral con actividad androgénica.Se utiliza en el tratamiento del hipogonadismo masculino.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La fluoximesterona es un polvo blanco, inodoro y cristalino, soluble en piridina
  • Es un esteroide sintético administrado por vía oral que es aproximadamente 5-10 veces más potente que el esteroide masculino, la testosterona
  • Se metaboliza en el hígado y menos del 5 % de este fármaco se excreta del cuerpo sin cambios
  • Entre los efectos adversos de la fluoximesterona se incluyen la retención de sodio y agua que conduce al edema, el acné, la toxicidad cardiovascular y la hepatotoxicidad
Aplicaciones
  • Se ha descubierto que la fluoximesterona inhibe de forma competitiva los receptores de prolactina o estrógeno en células mamarias tumorigénicas y, por lo tanto, se administra en el tratamiento del cáncer de mama
  • En los hombres, este compuesto se utiliza como sustituto en condiciones asociadas con síntomas de deficiencia o ausencia de testosterona endógena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-43-7
Fórmula molecular C20H29FO3
Peso molecular (g/mol) 336.447
Clave InChI YLRFCQOZQXIBAB-RBZZARIASA-N
Sinónimo fluoxymesterone, fluoximesterone, fluoxymestrone, halotestin, androfluorene, androfluorone, fluotestin, androsterolo, fluosterone, flusteron
PubChem CID 6446
ChEBI CHEBI:5120
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S13, S,14S,17S)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,17-trimetil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2(C(CC4(C3CCC4(C)O)C)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoxymesterone
Punto de fusión 240.0°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica + 104.00 (20.00°C c=1,EtOH)
Rotación específica + 104.00
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in puridine, slightly soluble in acetone, chloroform, sparingly soluble in methanol, practically insoluble in ether, benzene, hexanes
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.45
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluoxymesterone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.