Learn More
Fluoxetina, TRC
Código de producto. 30006081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006081 1 g 1 g
17982915 100 mg 100 miligramos
17954945 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5971831G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54910-89-3
Fórmula molecular C17 H18 F3 N O
Peso molecular (g/mol) 309.33
Sinónimo Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, (±)-, N-Methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine, (±)-Fluoxetine, (±)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine, 3-(p-Trifluoromethylphenoxy)-N-methyl-3-phenylpropylamine, Daforin, Deprex, Fluoxetin Ratiopharm, Fluoxetine, Fluoxin, Fluval, N-Methyl-3-(p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine, N-Methyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-phenylpropanamine, NSC 283480, Nikomed, Seronil, Symbiax, dl-3-(p-Trifluoromethylphenoxy)-N-methyl-3-phenylpropylamine
Nombre IUPAC N-metil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propano-1-amina
SMILES CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoxetine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18F3NO/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.134
Porcentaje de pureza >95%