Learn More
Ácido succinamico de fluoxetina, TRC
Código de producto. 30134484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134484 250 mg 250 miligramos
30009771 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF597110250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1026723-45-4
Fórmula molecular C21H22F3NO4
Peso molecular (g/mol) 409.4
Sinónimo 4-[Methyl[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]amino]-4-oxobutanoic Acid, USP Fluoxetine Related Compound A, Fluoxetine USP Related Compound C
SMILES CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoxetine Succinamic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22F3NO4/c1-25(19(26)11-12-20(27)28)14-13-18(15-5-3-2-4-6-15)29-17-9-7-16(8-10-17)21(22,23)24/h2-10,18H,11-14H2,1H3,(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.1501