Learn More
Clorhidrato de fluoxetina, TRC
Código de producto. 17963935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963935 50 mg 50 miligramos
17952815 100 mg 100 miligramos
17952715 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59710050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56296-78-7
Peso molecular (g/mol) 345.79
Sinónimo Fluoxetine Hydrochloride, N-Methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), (±)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride, Adofen, Affectine, Alzac 20, Ansilan, Deproxin, Digassim, Erocap, Fluctin, Fluctine, Fludac, Flufran, Flunil, Fluox-Puren, Fluoxac, Fluoxeren, Fluoxetine hydrochloride, Fluoxil, Flutin, Flutine, Fluxen, Fluxetyl, Fluxil, Fontex, Foxetin, LY 110140, Lilly 110140, Lorien, Lovan, Margrilan, Modipran, N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, Neupax, Nodepe, Nopres, Nuzak, Octozac, Oxedep, Pluzac, Pragmaten, Prizma, Proctin, Prodep, Profluzac, Prozac, Prozac 20, Reconcile, Reneuron, Rowexetina, Salipax, Sanzur, Sarafem, Sinzac, Zactin, Zedprex, Zepax
Nombre IUPAC N-metil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoxetine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H18 F3 N O . Cl H
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1107
Porcentaje de pureza >95%