Learn More
Clorhidrato de fluoxetina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314122 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314122 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13801500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoxetine Hydrochloride
CAS 56296-78-7
Nombres de analitos o componentes Fluoxetine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 F3 N O . Cl H
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Fluoxetine Hydrochloride, Adofen, Affectine, Alzac 20, Ansilan, Deproxin, Digassim, Erocap, Fluctin, Fluctine, Fludac, Flufran, Flunil, Fluox-Puren, Fluoxac, Fluoxeren, Fluoxetine hydrochloride, Fluoxil, Flutin, Flutine, Fluxen, Fluxetyl, Fluxil, Fontex, Foxetin, LY 110140, Lilly 110140, Lorien, Lovan, Margrilan, Modipran, N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, Neupax, Nodepe, Nopres, Nuzak, Octozac, Oxedep, Pluzac, Pragmaten, Prizma, Proctin, Prodep, Profluzac, Prozac, Prozac 20, Reconcile, Reneuron, Rowexetina, Salipax, Sanzur, Sarafem, Sinzac, Zactin, Zedprex, Zepax, N-Methyl-gamma-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), (+/-)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-metil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 345.79
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1107 g/mol