Learn More
Fluoxetina HCl, Lipomed
Código de producto. 30463734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30463734 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30463734 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMFLX721HC100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Fluoxetina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoxetine Hydrochloride
CAS 56296-78-7
Nombres de analitos o componentes Fluoxetine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 F3 N O . Cl H
Sinónimo Fluoxetine Hydrochloride, Adofen, Affectine, Alzac 20, Ansilan, Deproxin, Digassim, Erocap, Fluctin, Fluctine, Fludac, Flufran, Flunil, Fluox-Puren, Fluoxac, Fluoxeren, Fluoxetine hydrochloride, Fluoxil, Flutin, Flutine, Fluxen, Fluxetyl, Fluxil, Fontex, Foxetin, LY 110140, Lilly 110140, Lorien, Lovan, Margrilan, Modipran, N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, Neupax, Nodepe, Nopres, Nuzak, Octozac, Oxedep, Pluzac, Pragmaten, Prizma, Proctin, Prodep, Profluzac, Prozac, Prozac 20, Reconcile, Reneuron, Rowexetina, Salipax, Sanzur, Sarafem, Sinzac, Zactin, Zedprex, Zepax, N-Methyl-gamma-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), (+/-)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-metil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 345.79
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1107 g/mol