Learn More
Fluoxetina EP Impureza B (como hidrocloruro), Mikromol
Código de producto. 30460091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460091 25 mg 25 miligramos
30459947 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30460091 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0256.020025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fluoxetina EP Impureza B (como hidrocloruro), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1M-3PP HCl (Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride)
CAS 30684-07-2
Nombres de analitos o componentes 1M-3PP HCl (Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Methyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride (Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride), Fluoxetine Hydrochloride Imp. B (EP), Fluoxetine Imp. B (EP), Fluoxetine USP Related Compound B, Fluoxetine USP RC B, N-Methyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Methyl-3-phenylpropylamine Hydrochloride, 1M-3PP HCl, Fluoxetine Related Compound B as Hydrochloride, Fluoxetine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Fluoxetine Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10;/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNCCCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-metil-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 185.69
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0971 g/mol