Learn More
Clorhidrato de fluoxetina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoxetine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1173020-43-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 2H5 H13 F3 N O . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine hydrochloride, Fluoxetine-D5 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D; |
| SMILES | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(CCNC)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | N-metil-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 350.82 |
| Mostrar más |