Learn More
(±)-fluoxetina-d5 HCl (fenil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoxetine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1173020-43-3 |
| Fórmula molecular | C17 2H5 H13 F3 N O . Cl H |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | N-Methyl-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine hydrochloride, Fluoxetine-D5 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21 H,11-12H2,1H3;1 H/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D; |
| SMILES | Cl.[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(CCNC)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | N-metil-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 350.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1421 g/mol |
| Mostrar más |