Learn More
Fluoxastrobina, TRC
Código de producto. 30138453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138453 250 mg 250 miligramos
30134880 2.5 g 2.50 g
17934835 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF596700250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 361377-29-9
Fórmula molecular C21 H16 Cl F N4 O5
Peso molecular (g/mol) 458.83
Sinónimo Disarm, Disarm 480SC, Evito, Evito 480SC, Fluoxastrobin, Fluoxastrobin ST, HEC 5725, (1E)-[2-[[6-(2-Chlorophenoxy)-5-fluoro-4-pyrimidinyl]oxy]phenyl](5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime
Nombre IUPAC (E)-1-[2-[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoropirimidina-4-il]oxifenilo]-1-(5,6-dihidro-1,4,2-dioxazina-3-il)-N-metoximetaminina
SMILES CO\N=C(\C1=NOCCO1)/c2ccccc2Oc3ncnc(Oc4ccccc4Cl)c3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoxastrobin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16ClFN4O5/c1-28-26-18(21-27-30-11-10-29-21)13-6-2-4-8-15(13)31-19-17(23)20(25-12-24-19)32-16-9-5-3-7-14(16)22/h2-9,12H,10-11H2,1H3/b26-18+
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.0793