Learn More
Molecular Probes™ Kit de potencial de membrana FluoVolt™
Descripción
El kit de potencial de membrana FluoVolt™ representa la próxima generación en kits basados en sondas fluorescentes sensibles a la tensión. La sonda FluoVolt™ reúne las mejores características de las sondas fluorescentes potenciales de membrana de respuesta rápida y lenta. La sonda FluoVolt™ responde a los cambios en el potencial de la membrana en menos de milisegundos y muestra una alta magnitud de respuesta.
Entre las características de la sonda de potencial de membrana FluoVolt™ se incluyen:
Rapidez: responde a los cambios en el potencial de membrana en menos de milisegundos
Sensibilidad alta: el rango de respuesta es típicamente del 25 % por 100 mV
La emisión/excitación funciona con los ajustes de FITC estándar
Se puede utilizar en aplicaciones de generación de imágenes o fijación de parches
Los cambios en el potencial de la membrana desempeñan un papel central en muchos procesos fisiológicos, incluyendo la propagación del impulso nervioso, la contracción muscular y la señalización celular. Las sondas fluorescentes potenciométricas son herramientas importantes para el estudio de estos procesos y generalmente se caracterizan como sondas de respuesta lenta o rápida.
Las mejores características de las sondas de respuesta lenta y rápida
Las sondas de respuesta lenta funcionan ingresando células despolarizadas, uniéndose a proteínas o membranas y exhibiendo fluorescencia mejorada. Este evento de translocación de membrana disminuye la capacidad de estos indicadores para responder a los cambios en el potencial de membrana e introduce una carga capacitiva que puede afectar la salud celular. Sin embargo, estas sondas muestran una alta magnitud de respuesta; normalmente en el rango de 1 % por mV.
Las sondas de respuesta rápida son moléculas que cambian su estructura en respuesta al campo eléctrico circundante y detectan cambios potenciales transitorios (milisegundo). Sin embargo, en comparación con las sondas de respuesta lenta, las sondas de respuesta rápida tienen una magnitud de cambio de fluorescencia dependiente del potencial que suele ser pequeño (2–10 % de cambio de fluorescencia por 100 mV).
La sonda de potencial de membrana FluoVolt™ muestra las mejores propiedades de las sondas de respuesta lenta y rápida. La sonda FluoVolt™ es una sonda de respuesta rápida con una respuesta de fluorescencia superior dependiente del potencial. La respuesta es lo suficientemente rápida para detectar cambios potenciales transitorios (submilisegundos) en células excitables y genera un cambio de señal superior al 25 % por 100 mV.
Las soluciones de supresor de fondo y PowerLoad™ también están incluidas
Para facilitar la carga celular, el kit de potencial de la membrana FluoVolt™ contiene concentrado de PowerLoad™. Debido a la naturaleza única de la solución PowerLoad™, se puede utilizar en presencia de medios de cultivo completos, reduciendo así los efectos negativos de sustituir medios o cargarlos en medios sin suero.
La autofluorescencia de línea base causada por componentes dentro de los medios de crecimiento se puede reducir en gran medida mediante la adición del supresor de fondo neurológico incluido. Esta solución se ha formulado específicamente para su uso con células neuronales y no causará shock osmótico. Además, el supresor de fondo neurológico se ha utilizado con éxito con muchos tipos de células diferentes para suprimir eficazmente la fluorescencia de fondo sin sacrificar la fluorescencia celular específica generada en el ensayo.
Entre las características de la sonda de potencial de membrana FluoVolt™ se incluyen:
Los cambios en el potencial de la membrana desempeñan un papel central en muchos procesos fisiológicos, incluyendo la propagación del impulso nervioso, la contracción muscular y la señalización celular. Las sondas fluorescentes potenciométricas son herramientas importantes para el estudio de estos procesos y generalmente se caracterizan como sondas de respuesta lenta o rápida.
Las mejores características de las sondas de respuesta lenta y rápida
Las sondas de respuesta lenta funcionan ingresando células despolarizadas, uniéndose a proteínas o membranas y exhibiendo fluorescencia mejorada. Este evento de translocación de membrana disminuye la capacidad de estos indicadores para responder a los cambios en el potencial de membrana e introduce una carga capacitiva que puede afectar la salud celular. Sin embargo, estas sondas muestran una alta magnitud de respuesta; normalmente en el rango de 1 % por mV.
Las sondas de respuesta rápida son moléculas que cambian su estructura en respuesta al campo eléctrico circundante y detectan cambios potenciales transitorios (milisegundo). Sin embargo, en comparación con las sondas de respuesta lenta, las sondas de respuesta rápida tienen una magnitud de cambio de fluorescencia dependiente del potencial que suele ser pequeño (2–10 % de cambio de fluorescencia por 100 mV).
La sonda de potencial de membrana FluoVolt™ muestra las mejores propiedades de las sondas de respuesta lenta y rápida. La sonda FluoVolt™ es una sonda de respuesta rápida con una respuesta de fluorescencia superior dependiente del potencial. La respuesta es lo suficientemente rápida para detectar cambios potenciales transitorios (submilisegundos) en células excitables y genera un cambio de señal superior al 25 % por 100 mV.
Las soluciones de supresor de fondo y PowerLoad™ también están incluidas
Para facilitar la carga celular, el kit de potencial de la membrana FluoVolt™ contiene concentrado de PowerLoad™. Debido a la naturaleza única de la solución PowerLoad™, se puede utilizar en presencia de medios de cultivo completos, reduciendo así los efectos negativos de sustituir medios o cargarlos en medios sin suero.
La autofluorescencia de línea base causada por componentes dentro de los medios de crecimiento se puede reducir en gran medida mediante la adición del supresor de fondo neurológico incluido. Esta solución se ha formulado específicamente para su uso con células neuronales y no causará shock osmótico. Además, el supresor de fondo neurológico se ha utilizado con éxito con muchos tipos de células diferentes para suprimir eficazmente la fluorescencia de fondo sin sacrificar la fluorescencia celular específica generada en el ensayo.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene:
|
| Tipo de producto | tinción, colorante, teñir… |
| Línea de productos | Molecular Probes |
| Cantidad | 1 kit |
| Localización subcelular | Membranas celulares & lípidos |