Learn More
Greiner Bio-One Microplacas™ 600 de fondo plano de alta adherencia FLUOTRAC
Código de producto. 10525011
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10525011 Negro, Fondo transparente 40 PCS
1 options
Código de producto. 10525011 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 655097
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Se utiliza para la detección de rendimiento.
  • Apirógenos
  • Diseño de pozo cónico con fondo plano
  • Garantiza un pipeteo preciso
  • Reduce el volumen muerto del pozo
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Evita la absorción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Alphanumeric
Los recipientes Libre de ADN humano y pirógenos
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de enlace Alta adherencia
Color Negro, Fondo transparente
Tipo de producto Assay Microplate
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 25 to 340 μL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 0,025 a 0,340 ml
Esterilidad Estéril
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Sin ADNasa Sí
RCF máx. 4800 x g (rotor de cestillo basculante)
N.º por caja 40
N.° por paquete 10
Cantidad 40/caja
Sin ARNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 128 x 85 x 14 mm