Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 1.0 μm, red fluorescent (580/605), for tracer studies
Código de producto. 11584766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584766 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 11584766 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F13083
 Artículo restringido
En stock
Microesferas de poliestireno FluoSpheres™, 1,0 μm, fluorescente rojo (580/605), para estudios de marcadores
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestros gránulos Molecular Probes™ FluoSpheres™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una variedad de nuestros colorantes patentados para crear gránulos intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna fotodecoloración, incluso cuando se excitan con una iluminación intensa necesaria para la microscopia de fluorescencia.
Para rastrear partículas y células, la dinámica de fluidos, discriminar la dependencia del tamaño de la captación o transporte in vivo, etc., ofrecemos preparaciones de microesferas FluoSpheres™ más concentradas de 0,04 μm de diámetro (5 % de sólidos) que carecen del conservante de azida sódica presente en la mayoría de nuestros productos FluoSpheres™. Las partículas de 0,04 μm son lo suficientemente pequeñas para que se microinyecten o se absorban por fagocitosis.
También ofrecemos preparaciones de microesferas FluoSpheres™ de 1,0 μm que contienen un contenido de colorante mucho más alto que nuestros otros productos FluoSpheres™. Esto permite generar señales más fuertes utilizando menos microesferas por cada experimento de rastreo.
En muchos sistemas biológicos, la fluorescencia concentrada y la forma esférica de los gránulos de FluoSpheres™ permiten detectarlos contra una fluorescencia de fondo relativamente alta pero difusa. Normalmente para estos tipos de estudios, las microesferas y los colorantes fluorescentes que contienen se extraen primero de la muestra de tejido y, a continuación, la fluorescencia se cuantifica en un espectrofluorímetro o lector de microplacas de fluorescencia. El uso de microesferas fluorescentes elimina los riesgos de radiación y los obstáculos de eliminación asociados con las microesferas etiquetadas radioactivamente.
Especificaciones de las microesferas FluoSpheres™:
  • Etiqueta (Ex/EM): Fluorescente rojo (580/605)
  • Diámetro nominal de la partícula: 1,0 μm
  • Superficie de acoplamiento: Carboxilato
  • Sólidos: 2%
    Características de la superficie de acoplamiento carboxilato
    Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC.
    Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
    Además de las microesferas para el rastreo, examine nuestra oferta completa de productos de microesferas fluorescentes. Entre esos productos encontrará gránulos con estas variaciones:
  • Diez colores fluorescentes
  • 10 diámetros nominales de partículas: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm y 15,0 μm
  • Cuatro modificaciones superficiales para el acoplamiento de proteínas: carboxilato, sulfato, aldehído-sulfato, amina
  • Microesferas que además están preacopladas con estreptavidina, NeutrAvidin, biotina, europio y platino
    Opciones de microesferas sin teñir
    También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
    Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
    Prepararemos pedidos personalizados a petición del cliente. Por ejemplo, las partículas de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 1 x 1010 gránulos⁄ml
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
    Color Rojo
    Material Poliestireno
    Tipo de producto Microesfera
    Línea de productos FLUOSPHERES
    Cantidad 5 mL
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Modificación de la superficie Otra modificación o etiqueta
    Diámetro (métrico) 1 μm