Learn More
Ácido fluosilícico, solución acuosa al 25 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluosilicic acid |
| CAS | 16961-83-4, 7732-18-5 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.2700g/mL |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1,27 |
| Fórmula molecular | F6H2Si |
| Fórmula lineal | H2SiF6 |
| Número MDL | MFCD00036289 |
| Cantidad | 2,5 kg |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Fluosilicic acid, 25 wt.% aqueous solution
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.