Learn More
Ácido fluosilícico, solución acuosa al 25 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2,5 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10637021 500g Frasco de plástico 500 GR
13478548 2,5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10637021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410715000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.20€
    35.10€ / 500 g
    Ahorro 1.10€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16961-83-4 | F6H2Si | 144.091 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluosilicic acid
Color Incolora
CAS 16961-83-4, 7732-18-5
Densidad 1.2700g/mL
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1,27
Cantidad 500g
Fórmula molecular F6H2Si
Fórmula lineal H2SiF6
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00036289
Sinónimo hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
Clave InChI OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
SMILES [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Nombre IUPAC hexafluorosilicio(2-);hidro
Peso molecular (g/mol) 144.091
PubChem CID 21863527
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.09
Porcentaje de pureza 19 to 20.6% (total fluorine)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluosilicic acid, 25 wt.% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.