Learn More
Fluorouracilo, Mikromol™
Descripción
Fluorouracilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorouracil |
| CAS | 51-21-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Fluorouracil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H3 F N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), Flucytosine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | FC1=CNC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-fluoro-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Mostrar más |