Learn More
Fluorouracilo, LoGiCal
Código de producto. 30457650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457650 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457650 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0593.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorouracil
CAS 51-21-8
Nombres de analitos o componentes Fluorouracil
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H3 F N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), Flucytosine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-pirimidina-2,4-diona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 130.08
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 130,0179 g/mol