Learn More
Fluorothyl, MedChemExpress
Código de producto. 16478616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478616 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1112
MedChemExpress Fluorothyl (Flurothyl) is a inhaling volatile liquid.
Fluorothyl (Flurothyl) is a inhaling volatile liquid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorothyl
CAS 333-36-8
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H4F6O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Bis(2,2,2-trifluoroethyl) ether Flurothyl
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (686.59 mM)
SMILES FC(F)(F)COCC(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 182.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.06
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid