Learn More
Thermo Scientific™ Additional Dispenser Kit for Fluoroskan Ascent™ FL Microplate Fluorometer and Luminometer
Código de producto. 12423458 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Fluoroskan™ Ascent, Fluoroskan™ Ascent FL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12423458 Fluoroskan™ Ascent, Fluoroskan™ Ascent FL cada uno
1 options
Código de producto. 12423458 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2805630
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Lleve a cabo una serie de aplicaciones de investigación fluorimétrica y luminométrica con el Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL, que ofrece rápidas velocidades de lectura y lectura de placas superior/inferior.
Lleve a cabo diversas aplicaciones de investigación fluorométrica y luminométrica con el fluorímetro y luminómetro de microplacas Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL, que ofrecen formatos de placa versátiles, rápidas velocidades de lectura de placas, lecturas de placas superiores/inferiores y hasta tres dispensadores. Compactos y robustos, el excelente rendimiento óptico de este equipo también permite que se utilice perfectamente en investigaciones de ciencias de la vida.
Gran velocidad de lectura:
  • Lee una placa de 96 pocillos en solo 15 segundos, lo cual es esencial en las aplicaciones cinéticas.
  • La versátil programación de ensayos proporciona una veloz combinación de medición fluorimétrica de GFP y medición luminométrica de luciferasa con el mismo pocillo.
Dispensadores integrados para el seguimiento exacto de reacciones cinéticas:
  • Equipado con hasta tres dispensadores de reactivos para ensayos cinéticos rápidos, como flujos de Ca2+
  • La función de dispensación y lectura simultáneas permite monitorizar las mediciones cinéticas desde que comienza la reacción
  • El volumen muerto muy bajo y la capacidad de inversión de flujo facilitan la conservación de costosos reactivos.
Alta sensibilidad para lectura superior e inferior:
  • Óptica de iluminación directa sin fibra para lectura superior e inferior
  • Sensibilidad elevada, intervalo dinámico amplio y diafonía baja que aseguran resultados exactos y precisos con placas de 1 a 384 pocillos.
Diseño especial para automatización:
  • Lee placas de hasta 384 pocillos para aumentar el rendimiento del ensayo.
  • Fácil integración con sistemas automatizados
Incluye:
Software de PC y pares de filtros: Excitación: 355 nm/emisión: 460 nm, excitación: 485 nm/emisión: 538nm. Otros filtros disponibles bajo demanda.
Recomendada para:
Ensayos de flujos de Ca2; proliferación celular; citotoxicidad; adherencia celular; cuantificación de ADN; ensayos con gen indicador; ensayos de hibridación; canal iónico; cuantificación de productos de PCR; ensayos FRET; ensayos BRET; ensayos con baliza molecular; inmunoensayos; actividad enzimática; cuantificación de bacterias; fagocitosis; ensayos con oligonucleótidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de dispensadores adicional
Para utilizar con (equipo) Fluoroskan™ Ascent, Fluoroskan™ Ascent FL
Línea de productos Fluoroskan Ascent