Learn More
Thermo Scientific™ Fluorímetro y luminómetro de microplacas Fluoroskan Ascent™ FL
Código de producto. 12739486 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Fluoroskan™ Ascent, Fluoroskan™ Ascent FL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12739486 Fluoroskan™ Ascent, Fluoroskan™ Ascent FL cada uno
1 options
Código de producto. 12739486 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1410130
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Lleve a cabo una serie de aplicaciones de investigación fluorimétrica y luminométrica con el Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL, que ofrece rápidas velocidades de lectura y lectura de placas superior/inferior.
Lleve a cabo diversas aplicaciones de investigación fluorométrica y luminométrica con el fluorímetro y luminómetro de microplacas Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL, que ofrecen formatos de placa versátiles, rápidas velocidades de lectura de placas, lecturas de placas superiores/inferiores y hasta tres dispensadores. Compactos y robustos, el excelente rendimiento óptico de este equipo también permite que se utilice perfectamente en investigaciones de ciencias de la vida.
Gran velocidad de lectura:
  • Lee una placa de 96 pocillos en solo 15 segundos, lo cual es esencial en las aplicaciones cinéticas.
  • La versátil programación de ensayos proporciona una veloz combinación de medición fluorimétrica de GFP y medición luminométrica de luciferasa con el mismo pocillo.
Dispensadores integrados para el seguimiento exacto de reacciones cinéticas:
  • Equipado con hasta tres dispensadores de reactivos para ensayos cinéticos rápidos, como flujos de Ca2+
  • La función de dispensación y lectura simultáneas permite monitorizar las mediciones cinéticas desde que comienza la reacción
  • El volumen muerto muy bajo y la capacidad de inversión de flujo facilitan la conservación de costosos reactivos.
Alta sensibilidad para lectura superior e inferior:
  • Óptica de iluminación directa sin fibra para lectura superior e inferior
  • Sensibilidad elevada, intervalo dinámico amplio y diafonía baja que aseguran resultados exactos y precisos con placas de 1 a 384 pocillos.
Diseño especial para automatización:
  • Lee placas de hasta 384 pocillos para aumentar el rendimiento del ensayo.
  • Fácil integración con sistemas automatizados
Incluye:
Software de PC y pares de filtros: Excitación: 355 nm/emisión: 460 nm, excitación: 485 nm/emisión: 538nm. Otros filtros disponibles bajo demanda.
Recomendada para:
Ensayos de flujos de Ca2+; proliferación celular; citotoxicidad; adherencia celular; cuantificación de ADN; ensayos con gen indicador; ensayos de hibridación; canal iónico; cuantificación de productos de PCR; ensayos FRET; ensayos BRET; ensayos con baliza molecular; inmunoensayos; actividad enzimática; cuantificación de bacterias; fagocitosis; ensayos con oligonucleótidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Fluoroskan™ Ascent, Fluoroskan™ Ascent FL
Para utilizar con (equipo) Fluoroskan™ Ascent, Fluoroskan™ Ascent FL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.