Learn More
Fluorosalan, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorosalan |
| CAS | 4776-06-1 |
| Fórmula molecular | C14H8Br2F3NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dibromo-2-hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzamide, 3,5-Dibromo-α,α,α-trifluoro-m-salicylotoluidide, 3,5-Dibromo-2-hydroxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 3,5-Dibromo-3'-(trifluoromethyl)salicylanilide, 3,5-Dibromo-α,α,α-trifluoro-m-salicylotoluidide, Fluorophene, Fluorsalan, NSC 166520, Vancide FP, WR 78550 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8Br2F3NO2/c15-8-5-10(12(21)11(16)6-8)13(22)20-9-3-1-2-7(4-9)14(17,18)19/h1-6,21H,(H,20,22) |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 439.02 |