Learn More
Fluoronitrofeno, TRC
Código de producto. 30395348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395348 100 mg
30393970 250 mg
30407599 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF156430100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13738-63-1
Fórmula molecular C12H6Cl2FNO3
Peso molecular (g/mol) 302.09
Sinónimo Ether, 2,4-dichloro-6-fluorophenyl p-nitrophenyl (8CI), 1,5-Dichloro-3-fluoro-2-(4-nitrophenoxy)benzene, 2,4-Dichloro-6-fluoro-4'-nitrodiphenyl ether, 2,4-Dichloro-6-fluorophenyl 4-nitrophenyl ether, 2,4-Dichloro-6-fluorophenyl-p-nitrophenyl ether, 2-Fluoro-4,6-dichloro-4'-nitrodiphenyl ether, 2-Fluoro-4,6-dichlorophenyl 4-nitrophenyl ether, 4-Nitro-2',4'-dichloro-6'-fluorodiphenyl ether, CFNP, Fluoronitrofen
Nombre IUPAC 1,5-dicloro-3-fluoro-2-(4-nitrofenoxi)benceno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2c(F)cc(Cl)cc2Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoronitrofen
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6Cl2FNO3/c13-7-5-10(14)12(11(15)6-7)19-9-3-1-8(2-4-9)16(17)18/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.9709