Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje Fluoromount-G™, con DAPI
Código de producto. 18744094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad
18744094 25 ml
1 options
Código de producto. 18744094 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 00495952
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    93.65€ / 20 ml
    Ahorro 19.35€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso en el montaje de portaobjetos tras la tinción con inmunofluorescencia, así como tinción de ADN bicatenario. Fluoromount-G™ soluble en agua se utiliza para montar portaobjetos cuya fase final de tinción es acuosa
  • Fluoromount-G™, con DAPI, presenta una emisión de fluorescencia máxima a 455 nm y puede reducir la cantidad de extinción del fluorocromo durante la microscopía de fluorescencia
  • Medio líquido transparente que contiene un colorante nuclear fluorescente
  • Se suministra como una solución madre 1x que contiene azida sódica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Tipo de producto Medio de montaje
Línea de productos Fluoromount-G
Tipo de reactivo Solución de montaje