Learn More
Fluoromisonidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-fluoro-3-(2-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 13551-89-8 |
| Fórmula molecular | C6 H8 F N3 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Fluoromisonidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8FN3O3/c7-3-5(11)4-9-2-1-8-6(9)10(12)13/h1-2,5,11H,3-4H2 |
| SMILES | OC(CF)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-fluoro-3-(2-nitroimidazol-1-il)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 189.144 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.055 |