Learn More
Cloruro de fluorometilcolina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoromethylcholine Chloride |
| CAS | 459424-38-5 |
| Fórmula molecular | C5H13ClFNO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Fluorocholine Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13FNO.ClH/c1-7(2,5-6)3-4-8;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(CF)CCO |
| Peso molecular (g/mol) | 157.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.067 |