Learn More
(fluorometil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Fluoromethyl)benzene |
| CAS | 350-50-5 |
| Fórmula molecular | C7 H7 F |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(Fluoromethyl)benzene, Benzyl Fluoride, α-Fluorotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7F/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| SMILES | FCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | fluorometilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 110.129 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0532 |