Learn More
Éter fluorometil 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383816 1 g 1 g
11393816 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11383816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16891.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 28523-86-6 | C4H3F7O | 200.056 g/mol
Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether is a volatile anesthetic, which inhibits the activation of inflammatory neutrophil and granulocyte in human blood during simulated extracorporeal circulation. It also serves as an antibacterial and used as an inhalational anaesthetic for induction and maintenance of general anesthesia. Further, it finds application in anesthesia of children and infants to make them asleep for surgery. In addition to this, it is used in veterinary medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter fluorometil 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropilo es un anestésico volátil, que inhibe la activación de neutrófilos inflamatorios y granulocitos en la sangre humana durante la circulación extracorpórea simulada. También sirve como antibacteriano y se utiliza como anestésico inhalacional para la inducción y el mantenimiento de la anestesia general. Además, encuentra aplicación en la anestesia de niños y bebés para que duerman para la cirugía. Además, se utiliza en medicina veterinaria.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28523-86-6
Fórmula molecular C4H3F7O
Peso molecular (g/mol) 200.056
Número MDL MFCD00153189
Clave InChI DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sevoflurane, sevofluran, ultane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-fluoromethoxy propane, sevoflurano, sevofluranum, sevorane, sojourn, mr6s4, sevofluranum inn-latin
PubChem CID 5206
ChEBI CHEBI:9130
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2(fluorometoxi)propano
SMILES C(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoromethyl 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Densidad 1.505
Punto de ebullición 58°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2041023
Índice Merck 14,8475
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.06
Porcentaje de pureza ≥98%