Learn More
Acetato de fluorometolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluorometholone Acetate |
| CAS | 3801-06-7 |
| Fórmula molecular | C24 H31 F O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17-dihydroxy-6α-methyl-, 17-acetate (6CI,7CI,8CI), (6α,11β)-17-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Methyl-9α-fluoro-17-acetoxy-21-deoxyprednisolone, 6α-Methyl-9α-fluoro-21-desoxyprednisolone-17-acetate, Eflone, Flarex, Fluorometholone acetate, NSC 47438, Oxylone acetate, U 17323 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31FO5/c1-13-10-19-17-7-9-23(14(2)26,30-15(3)27)22(17,5)12-20(29)24(19,25)21(4)8-6-16(28)11-18(13)21/h6,8,11,13,17,19-20,29H,7,9-10,12H2,1-5H3/t13-,17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](OC(=O)C)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| Nombre IUPAC | [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetil-9-fluoro-11-hidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 418.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.2156 |