Learn More
Fluorometolona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15519513 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15519513 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15519513 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460200010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La fluorometolona, n.° de CAS 426-13-1, es un glucocorticoide con propiedades antiinflamatorias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La fluorometolona es un glucocorticoide sintético
  • Tiene propiedades antiinflamatorias
Aplicaciones
  • La fluorometolona interactúa con los receptores de glucocorticoides citoplasmáticos, lo que da lugar a la activación de estos receptores, mediando así la expresión génica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorometholone
CAS 426-13-1
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C22H29FO4
Cantidad 1 g
Sinónimo fluorometholone, oxylone, flumetholon, fluormetholone, fml liquifilm, fluor-op, cortilet, delmeson, trilcin, fml forte
Información de solubilidad (2.5% in pyridine) clear colorless to light yellow
Clave InChI FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
SMILES CC1CC2C3CCC(C3(CC(C2(C4(C1=CC(=O)C=C4)C)F)O)C)(C(=O)C)O
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S13, S,14S,17R)-17-acetil-9-fluoro-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Peso molecular (g/mol) 376.46
PubChem CID 9878
ChEBI CHEBI:31625
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.46
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorometholone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.