Learn More
Ácido fluoromalonaldehidico (>85%), TRC
Código de producto. 30391031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391031 25 mg
30401439 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30391031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58260025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58629-87-1
Fórmula molecular C3 H3 F O3
Peso molecular (g/mol) 106.052
Sinónimo 2-Fluoro-3-oxopropanoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-fluoro-3-oxo-propanoico
SMILES OC(=O)C(F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoromalonaldehydic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3FO3/c4-2(1-5)3(6)7/h1-2H,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0066