Learn More
Fluoroyodometano, TRC
Código de producto. 30404458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30404458 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30404458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59195510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Fluoroiodomethane
CAS 373-53-5
Fórmula molecular C H2 F I
Cantidad 10 g
Sinónimo Fluoromethyl iodide
Fórmula InChI InChI=1S/CH2FI/c2-1-3/h1H2
SMILES FCI
Nombre IUPAC fluoro(yodo)metano
Peso molecular (g/mol) 159.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.9185
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.