Learn More
Fluoroyodometano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluoroiodomethane |
| CAS | 373-53-5 |
| Fórmula molecular | C H2 F I |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Fluoromethyl iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2FI/c2-1-3/h1H2 |
| SMILES | FCI |
| Nombre IUPAC | fluoro(yodo)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 159.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.9185 |