Learn More
Fluoroimido, TRC
Código de producto. 30006440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006440 100 mg 100 miligramos
30004230 1 g 1 g
30005215 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF591953100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41205-21-4
Fórmula molecular C10 H4 Cl2 F N O2
Peso molecular (g/mol) 260.05
Sinónimo 3,4-Dichloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 2,3-Dichloro-N-(4-fluorophenyl)maleimide, 2,3-Dichloro-N-(p-fluorophenyl)maleimide, Fluoroimide, Fluoromide, MK 23, N-(4-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, N-(4-Fluorophenyl)dichloromaleimide, N-(p-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, NSC 622384, Spartcide, Spat
Nombre IUPAC 3,4-dicloro-1-(4-fluorofenil)pirol-2,5-dión
SMILES Fc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=C(Cl)C2=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoroimide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H4Cl2FNO2/c11-7-8(12)10(16)14(9(7)15)6-3-1-5(13)2-4-6/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.9603