Learn More
Fluoroetil-PE2I, TRC
Código de producto. 30403234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403234 2.5 mg
30397483 5 mg
30399959 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5917582.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 949091-68-3
Fórmula molecular C20H25FINO2
Peso molecular (g/mol) 457.32
Sinónimo FEPE2I, 8-Azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid, (1R,2S,3S,5S)-8-[(2E)-3-Iodo-2-propen-1-yl]-3-(4-methylphenyl)-2-fluoroethyl Ester
Nombre IUPAC 2-fluoroetil (3R,4R)-8-[(E)-3-iodoprop-2-enilo]-3-(4-metilfenilo)-8-azabiciclo[3.2.1]octano-4-carboxilato
SMILES Cc1ccc(cc1)[C@@H]2CC3CCC([C@@H]2C(=O)OCCF)N3C\C=C\I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoroethyl-PE2I
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25FINO2/c1-14-3-5-15(6-4-14)17-13-16-7-8-18(23(16)11-2-10-22)19(17)20(24)25-12-9-21/h2-6,10,16-19H,7-9,11-13H2,1H3/b10-2+/t16?,17-,18?,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.0914