Learn More
Cytiva Bucles de muestras
Código de producto. 11340042 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11340042 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11340042 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18116124
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bucles de muestras de tubos FEP instalados. Los bucles de muestras Cytiva se suministran con uniones y empalmes.
  • Diámetro interno de tubos 1,6 mm (0,063 pulgadas) de diámetro exterior 1/8 pulgadas equipado con tuerca 5/16 pulgadas macho y empalmes
  • 2 × Union UNF 5/16 pulg hembra y 1/16 pulg macho suministrado con el bucle de muestras
  • Etileno p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 ml