Learn More
VACUUBRAND™ Junta tórica de fluoroelastómero
Código de producto. 15410010
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15410010 28 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15410010 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20635628
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diámetro: 28 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 28 mm
Cantidad 1 unidad
Grosor de la pared (métrico) 2,5 mm
Tipo Junta de estanqueidad