Learn More
Fluorociclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408979 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15408979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13015.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluorociclohexano se utiliza como intermedio en la investigación química y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorocyclohexane
CAS 372-46-3
Punto de fusión 13°C
Densidad 0.928
Punto de ebullición 103°C to 105°C
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Fórmula molecular C6H11F
Índice de refracción 1.416
Número MDL MFCD00021285
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1900795
Sinónimo cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Clave InChI GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)F
Nombre IUPAC fluorociclohexano
Peso molecular (g/mol) 102.152
PubChem CID 78988
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.15
Porcentaje de pureza 97%